Learn More
1-Methylimidazol-5-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433667 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15433667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27338.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde
CAS 39021-62-0
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C5H6N2O
MDL-Nummer MFCD00030439
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
InChI-Schlüssel BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC=C1C=O
IUPAC-Name 3-Methylimidazol-4-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 110.116
PubChem CID 573592
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 97%