Learn More
1-Methylimidazole-d6, CDN
Artikelnummer. 30322131
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322131
Marke: CDN CDND69260.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylimidazole-d6
CAS 285978-27-0
Summenformel C4 D6 N2
Menge 0.25 g
Synonym 1 H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 1-(Methyl-d3)-1 H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), 1-(Methyl-d3)-1 H-imidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d6, 1-Methyl-1 H-imidazole-D6, 1-Methylimidazole-d6
InChI-Formel InChI=1 S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])n(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,4,5-trideuterio-1-(trideuteriomethyl)imidazole
Molekulargewicht (g/mol) 88.1408
Formelmasse 88.0908 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity