Learn More
1-Methylindazole-3-Carbonsäure (Granisetron-Verunreinigung D), TRC
Artikelnummer. 30135484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135484 50 mg 50 Milligramm
30138040 1 g 1 Gramm
17942495 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31345550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50890-83-0
Summenformel C9 H8 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Synonym 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-methylindazole
IUPAC-Name 1-Methylindazol-3-carbonsäure
SMILES Cn1nc(C(=O)O)c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 176.0586
Reinheit (%) >95%