Learn More
1-Methylindazol-6-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965049 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11965049 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11965049 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430480010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindazole-6-boronic acid
CAS 1150114-80-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 259.8°C to 261.2°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H9BN2O2
MDL-Nummer MFCD09870053
Menge 1 g
Synonym 1-methyl-1h-indazol-6-yl boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-6-boronic acid, 1-methylindazole-6-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-6-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-6-ylboronic acid, 6-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazol-6-yl-6-boronic acid, pubchem20896, acmc-2099ne, 1-methyl-indazole-6-boronic acid
InChI-Schlüssel OMVQAWCHQBKZCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=CC2=CC=C(C=C12)B(O)O
IUPAC-Name (1-methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 175.98
PubChem CID 44118215
Formelmasse 175.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylindazole-6-boronic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.