Learn More
1-Methylindol-3-carbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032625
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15417097 250 mg 250 Milligramm
15497087 1 g 1 Gramm
15407097 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15417097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34157.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24662-37-1 | C10H8N2 | 156.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24662-37-1
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.188
MDL-Nummer MFCD00466602
InChI-Schlüssel FBAXZPMXGBNBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2307681
IUPAC-Name 1-Methylindol-3-Carbonitril
SMILES CN1C=C(C2=CC=CC=C21)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 55°C to 56°C
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carbonitrile, 3-cyano-1-methylindole, 1h-indole-3-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-3-carbonitrile, 1-methyl, d06fsr, 3-cyano 1-methyl-1h-indole, fbaxzpmxgbnbpe-uhfffaoysa
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 96%