Learn More
1-Methylindol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10514351
Marke: Thermo Scientific Acros 331610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19012-03-4 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19012-03-4
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00014570
InChI-Schlüssel KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 87894
IUPAC-Name 1-Methylindol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Farbe Braun oder Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken