Learn More
1-Methylindol-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3770849 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451084 1 g Glasflasche 1 Gramm
10172904 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10451084
Marke: Thermo Scientific Acros 426480010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 32387-21-6 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32387-21-6
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD01321244
InChI-Schlüssel HVRCLXXJIQTXHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methylindole-3-carboxylicacid, n-methylindole-3-carboxylic acid, pubchem7285, ramosetron impurity 7, acmc-209hsw, 1-methylindole-3-carboxilic acid
PubChem CID 854040
IUPAC-Name 1-Methyl-1H-indol-3-carbonsäure
SMILES CN1C=C(C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 197°C to 200°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylindole-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.