Learn More
1-Methylindol, TRC
Artikelnummer. 30465663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465663 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465663 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31356025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole
CAS 603-76-9
Summenformel C9H9N
Menge 25 g
Synonym 1-Methyl-1H-indole, N-Methylindole, NSC 212534
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-7H,1H3
SMILES Cn1ccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Methylindol
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
Formelmasse 131.0735