Learn More
1-Methylindol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10440574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10440574 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10193074 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440574 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58704CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 60082-02-2
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD03208513
InChI-Schlüssel OZQGVTARHLDSTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylindoline-5-carbaldehyde, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-carbaldehyde, 1-methylindoline-5-carboxaldehyde, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde, 1-methyl-5-formylindoline, 5-formyl-1-methylindoline, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde #, 2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-1-methyl
PubChem CID 595181
IUPAC-Name 1-Methyl-2,3-Dihydroindol-5-Carbaldehyd
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindoline-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%