missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methylinosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431037
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16431037 50 mg 50 Milligramm
16424758 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16431037 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11313950mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 1-Methylinosine is a modified nucleotide found at position 37 in tRNA 3' to the anticodon of eukaryotic tRNA.

1-Methylinosine is a modified nucleotide found at position 37 in tRNA 3' to the anticodon of eukaryotic tRNA.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methylinosine
CAS 2140-73-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H14N4O5
Menge 50 mg
Synonym N1-Methylinosine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (73.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C=NC(N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=N3)=C3C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 282.25
Formelmasse 282.25
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.