Learn More
1-Methylnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434160 25 g 25 Gramm
11468226 100 g 100 Gramm
11478226 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434160 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15327.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142.201 g/mol
1-Methylnaphthalene is used as an important intermediate in organic synthesis. It is used as a starting material of surfactant, water reducer, dispersant and drugs. Further, it is employed in the preparation of 1-methylnaphthalene-d10 using deuterium oxide, sodium deuteroxide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylnaphthalin wird als wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Wird als Ausgangsmaterial für Tensid, Wasserminderer, Dispergiermittel und Arzneimittel verwendet. Wird weiterhin bei der Herstellung von 1-methylnaphthalin-d10 mit Deuteriumoxid, Natriumdeuteroxid eingesetzt
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ethanol, Äther und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Peroxiden und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-12-0
Summenformel C11H10
Molekulargewicht (g/mol) 142.201
MDL-Nummer MFCD00004034
InChI-Schlüssel QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
IUPAC-Name 1-Methylnaphthalin
SMILES CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylnaphthalene
Schmelzpunkt -22°C
Siedepunkt 240°C to 243°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 506793
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylnaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylnaphthalene