Learn More
1-Methylnicotinamidchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylnicotinamide chloride |
| CAS | 1005-24-9 |
| Summenformel | C7 H9 N2 O . Cl |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (9CI), Pyridinium','3-carbamoyl-1-methyl-','chloride (8CI), 1-Methyl-3-carbamoylpyridinium chloride, 1-Methylnicotinamide chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-methylpyridinium chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, N-Methyl-3-carboxamidepyridinium chloride, N-Methylnicotinamide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride, Trigonellamide chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H |
| SMILES | [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N |
| IUPAC-Name | 1-Methylpyridin-1-ium-3-carboxamid;Chlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.61 |
| Formelmasse | 172.0403 |