Learn More
1-Methylphenanthren, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylphenanthrene |
| CAS | 832-69-9 |
| Summenformel | C15 H12 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Phenanthrene, 1-methyl-, 1-Methylphenanthrene, NSC 146583 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12/c1-11-5-4-8-15-13(11)10-9-12-6-2-3-7-14(12)15/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2c1ccc3ccccc23 |
| IUPAC-Name | 1-Methylphenanthren |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.26 |
| Formelmasse | 192.0939 |