Learn More
1-Methylpiperazin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Methylpiperazine is used in the preparation of 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenone. It is involved in the preparation of 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazine by reacting with 1-chloro-4-methoxy-benzene. It acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like ofloxacin, rifampicin, clozapine, sildenafil, trifluoperazine and zopiclone. Further, it is used as a mimic template in the preparation of molecularly imprinted microspheres. In addition to this, it is used in the generation of difunctional strong anion-exchange stationary phase from a 1,4-diazacyclohexane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Methylpiperazin wird zur Herstellung von 2-(4-Methyl-1-Piperazinylmethyl)acrylophenon verwendet. Es wird zur Herstellung von1-(4-Methoxyphenyl)-4-Methylpiperazin durch die Reaktion mit1-Chlor-4-Methoxybenzol verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Ofloxacin, Rifampicin, Clozapin, Sildenafil, Trifluoperazin und Zopiclon. Des Weiteren wird es als Mimetikum-Template zur Herstellung molekular geprägter Mikrosphären verwendet. Darüber hinaus wird es in der Erzeugung der difunktionellen starken stationären Anionenaustauschphase aus einem1,4-Diazacyclohexan-Derivat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylpiperazine |
| Schmelzpunkt | -6°C |
| Dichte | 0.903 |
| Siedepunkt | 137°C to 139°C |
| Flammpunkt | 34°C (93°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.4655 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2734 |
| Beilstein | 102724 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Methylpiperazine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylpiperazine