Learn More
1-Methylpiperazin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449802 2500 mL 2500 Milliliter
11429802 100 mL -
11439802 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449802 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10837.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
1-Methylpiperazine is used in the preparation of 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenone. It is involved in the preparation of 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazine by reacting with 1-chloro-4-methoxy-benzene. It acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like ofloxacin, rifampicin, clozapine, sildenafil, trifluoperazine and zopiclone. Further, it is used as a mimic template in the preparation of molecularly imprinted microspheres. In addition to this, it is used in the generation of difunctional strong anion-exchange stationary phase from a 1,4-diazacyclohexane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylpiperazin wird zur Herstellung von 2-(4-Methyl-1-Piperazinylmethyl)acrylophenon verwendet. Es wird zur Herstellung von1-(4-Methoxyphenyl)-4-Methylpiperazin durch die Reaktion mit1-Chlor-4-Methoxybenzol verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Ofloxacin, Rifampicin, Clozapin, Sildenafil, Trifluoperazin und Zopiclon. Des Weiteren wird es als Mimetikum-Template zur Herstellung molekular geprägter Mikrosphären verwendet. Darüber hinaus wird es in der Erzeugung der difunktionellen starken stationären Anionenaustauschphase aus einem1,4-Diazacyclohexan-Derivat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-01-3
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD00005966
InChI-Schlüssel PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
PubChem CID 53167
IUPAC-Name 1-Methylpiperazin
SMILES CN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperazine
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 0.903
Siedepunkt 137°C to 139°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4655
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2734
Beilstein 102724
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and methanol.
Formelmasse 100.17
Reinheit (%) ≥98%