Learn More
1-Methylpiperazindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441838
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15441838 25 g 25 Gramm
15431838 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15441838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55536.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34352-59-5
Summenformel C5H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 173.081
MDL-Nummer MFCD00012755
InChI-Schlüssel AILFRWRYZZVJTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperazine dihydrochloride, methylpiperazine, chloride, chloride, piperazine, 1-methyl-dihydrochloride, pubchem15033, methylpiperazine dihydrochloride, n-methylpiperazine dihydrochloride, piperazine, 1-methyl-, dihydrochloride
PubChem CID 2734715
IUPAC-Name 1-Methylpiperazin;Dihydrochlorid
SMILES CN1CCNCC1.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperazine dihydrochloride
Schmelzpunkt 246°C to 250°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 173.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver