Learn More
1-Methylpiperazindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30482105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482105 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32643010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperazine Dihydrochloride
CAS 34352-59-5
Summenformel C5H14Cl2N2
Menge 10 g
Synonym N-Methylpiperazine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c1-7-4-2-6-3-5-7;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCNCC1
IUPAC-Name 1-Methylpiperazin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 173.08
Formelmasse 172.0534