Learn More
1-Methylpiperazindihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylpiperazine Dihydrochloride |
| CAS | 34352-59-5 |
| Summenformel | C5H14Cl2N2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | N-Methylpiperazine Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c1-7-4-2-6-3-5-7;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN1CCNCC1 |
| IUPAC-Name | 1-Methylpiperazin;Dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 173.08 |
| Formelmasse | 172.0534 |