Learn More
1-Methylpiperazin, Mikromol™
Beschreibung
1-Methylpiperazin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylpiperazine |
| CAS | 109-01-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Methylpiperazine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H12 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclizine Imp. A (EP), Cyclizine USP Related Compound A, Cyclizine USP RC A, 1-Methylpiperazine, Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Ph Eur Cyclizine HCl Impurity A, GI 151767X, Cyclizine Related Compound A, Cyclizine Hydrochloride Impurity A, Imatinib Mesilate Impurity G, Cyclizine Impurity A, Imatinib Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCNCC1 |
| IUPAC-Name | 1-Methylpiperazin |
| Mehr anzeigen |