Learn More
1-Methylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30484007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30484007 100 g 100 Gramm
30481817 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30484007 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM326495100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperazine
CAS 109-01-3
Summenformel C5 H12 N2
Menge 100 g
Synonym 1-Methylpiperazine, Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Piperazine, 1-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylpiperazine (ACI), 1-Methyl-1,4-piperazine, 1-Methyltetrahydro-1,4-diazine, N-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine, NSC 30195, NSC 30675
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
SMILES CN1CCNCC1
IUPAC-Name 1-Methylpiperazin
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Formelmasse 100.1