Learn More
(1-Methylpiperid-3-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516154
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10516154
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC66113CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 14613-37-7
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.219
MDL-Nummer MFCD06738902
InChI-Schlüssel KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-aminomethyl piperidine, 3-piperidinemethanamine, 1-methyl, c-1-methyl-piperidin-3-yl-methylamine, 1-methyl-3-aminomethyl-piperidine, 1-methyl-3-piperidinemethanamine, 1-1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 1-methylpiperid-3-yl methylamine
PubChem CID 13675353
IUPAC-Name (1-Methylpiperidin-3-yl)methanamin
SMILES CN1CCCC(C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methylpiperid-3-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%