Learn More
1-Methylpiperidin-3-Methanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460668
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460668 50 g 50 Gramm
11470668 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11460668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25197.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7583-53-1
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.203
MDL-Nummer MFCD00006497
InChI-Schlüssel UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
PubChem CID 97998
IUPAC-Name (1-Methylpiperidin-3-yl)methanol
SMILES CN1CCCC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperidine-3-methanol
Dichte 1.013
Siedepunkt 140°C to 145°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.48
Menge 50 g
Beilstein 103713
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 98%