Learn More
1-Methylpiperidin-4-carbonsäure Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448305 1 g 1 Gramm
15458305 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33083.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 71985-80-3 | C7H14ClNO2 | 179.644 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71985-80-3
Summenformel C7H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.644
MDL-Nummer MFCD00190235
InChI-Schlüssel NLUDEWJJEMHIIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-carboxy-1-methyl-piperidine hcl, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid, chloride, 4-piperidinecarboxylicacid,1-methyl-,hydrochloride 1:1, pubchem8007
PubChem CID 2760043
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin-4-Carbonsäure;Hydrochlorid
SMILES CN1CCC(CC1)C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 225°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 179.65
Reinheit (%) 96%