Learn More
1-Methylpiperidin-4-carbonsäure Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031852
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15448305
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33083.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71985-80-3 | C7H14ClNO2 | 179.644 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71985-80-3
Summenformel C7H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.644
MDL-Nummer MFCD00190235
InChI-Schlüssel NLUDEWJJEMHIIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-carboxy-1-methyl-piperidine hcl, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid, chloride, 4-piperidinecarboxylicacid,1-methyl-,hydrochloride 1:1, pubchem8007
PubChem CID 2760043
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin-4-Carbonsäure;Hydrochlorid
SMILES CN1CCC(CC1)C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 225°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 179.65
Reinheit (%) 96%