Learn More
1-Methylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352136 500 g 500 Gramm
11332136 10 g 10 Gramm
11342136 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03398.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
1-Methylpiperidine is a reactant for sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines, One-pot synthesis of Z-cinnamic acids. It is used in the synthesis of Unsymmetrical ureas, Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts, C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylpiperidin ist ein Reaktant für die sp3 C-H-Bindungsaktivierung mit Ruthenium(II)-Katalysatoren und C(3)-Alkylierung zyklischer Amine, Eintopf-Synthese von Z-Zimtsäuren. Es wird bei der Synthese von unsymmetrischen Harnstoffen, antibakteriellen Imidazolium-, Pyrrolidinium- und Piperidiniumsalzen, C1-C16 Segment von Goniodomin A über eine palladiumkatalysierte Organostannan-Thioester-Kopplung verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-67-5
Summenformel C6H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 135.64
MDL-Nummer MFCD00006491
InChI-Schlüssel QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperidine
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.816
pH 12
Siedepunkt 105°C to 107°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4378
Menge 500 g
UN-Nummer UN2399
Beilstein 1073
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) 99%