Learn More
1-Methylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043904
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11332136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03398.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
1-Methylpiperidine is a reactant for sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines, One-pot synthesis of Z-cinnamic acids. It is used in the synthesis of Unsymmetrical ureas, Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts, C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylpiperidin ist ein Reaktant für die sp3 C-H-Bindungsaktivierung mit Ruthenium(II)-Katalysatoren und C(3)-Alkylierung zyklischer Amine, Eintopf-Synthese von Z-Zimtsäuren. Es wird bei der Synthese von unsymmetrischen Harnstoffen, antibakteriellen Imidazolium-, Pyrrolidinium- und Piperidiniumsalzen, C1-C16 Segment von Goniodomin A über eine palladiumkatalysierte Organostannan-Thioester-Kopplung verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-67-5
Summenformel C6H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 135.64
MDL-Nummer MFCD00006491
InChI-Schlüssel QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperidine
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.816
pH 12
Siedepunkt 105°C to 107°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4378
Menge 10 g
UN-Nummer UN2399
Beilstein 1073
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) 99%