Learn More
1-Methylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30470203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470203 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470203 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM326945100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperidine
CAS 626-67-5
Summenformel C6 H13 N
Menge 100 g
Synonym 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCCCC1
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin
Molekulargewicht (g/mol) 99.174
Formelmasse 99.1048