Learn More
1-Methylpyrazol-4-boronsäurepinacolester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 761446-44-0 |
| Summenformel | C10H17BN2O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-12-13(5)7-8/h6-7H,1-5H3 |
| SMILES | CN1C=C(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)C=N1 |
| IUPAC-Name | 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.07 |
| Formelmasse | 208.14 |