Learn More
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490148 25 g 25 Gramm
15470148 1 g 1 Gramm
15480148 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53386.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37073-15-7 | C7H7N3O2S | 197.21 g/mol
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37073-15-7
Summenformel C7H7N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 197.21
MDL-Nummer MFCD00595638
InChI-Schlüssel OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylsulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methylsulfonyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-methanesulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methanesulfonyl-1,2,3-benzotriazole, acmc-20ap9j, cambridge id 5284919, methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulphonyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 792044
SMILES CS(=O)(=O)N1N=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole
Schmelzpunkt 106°C to 108°C (decomposition)
Menge 25 g
IUPAC-Name 1-Methylsulfonylbenzotriazol
Formelmasse 197.21
Reinheit (%) 97%