Learn More
1-Methylthio-2-Propanon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431167 5 g 5 Gramm
11441167 25 g -
11424160 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24149.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14109-72-9 | C4H8OS | 104.17 g/mol
1-Methylthio-2-propanone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylthio-2-Propanon ist ein wichtiges Rohmaterial und Zwischenprodukt, das bei der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14109-72-9
Summenformel C4H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 104.17
MDL-Nummer MFCD00015325
InChI-Schlüssel UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
PubChem CID 6430713
IUPAC-Name 1-Methylsulfanylpropan-2-on
SMILES CSCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylthio-2-propanone
Dichte 1.023
Siedepunkt 69°C to 70°C (30 mmHg)
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.474
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1737738
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formelmasse 104.17
Reinheit (%) ≥98%