Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Beschreibung
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 1 mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Gas Tight Syringe |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 115 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 50 °F |
| Modell | 1001 Luer Lock (TLL) |
| Min. Temperatur (metrisch) | 10 °C |
| Mehr anzeigen |