Learn More
Hamilton™ 1 ml gasdichte Spritze der Serie 1000
Artikelnummer. 17844292
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Anschlusstyp:
Abnehmbar
ChemSeal(C)
Luer Lock, fest
Luer-Lock
Luer-Lock aus PTFE (TLL)
Luer-Spitze
Probensperre
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Anschlusstyp Packungsgröße Art der Kanülenspitze
17844292 Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück -
17834422 Ohne Kanüle Luer-Lock aus PTFE (TLL) 1 Stück Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
17884292 22 G Zementierter Luer-Konus 1 Stück Stumpf
17804302 22 G Zementierter Luer-Konus 1 Stück Konus
17844282 22 G Luer-Spitze 1 Stück Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
17884382 22 G Abnehmbar 1 Stück Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
17864292 22 G Abnehmbar 1 Stück Konus
17874382 Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück Ohne Kanüle
17854192 22 G Probensperre 1 Stück Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
17804422 Benutzerdefiniert Zementierter Luer-Konus 1 Stück Benutzerdefiniert
17864372 Ohne Kanüle ChemSeal(C) 1 Stück Ohne Kanüle
17874292 Ohne Kanüle Luer Lock, fest 1 Stück Ohne Kanüle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17844292 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL81326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 €
    348.39 € / 1 Stück
    Sparen 36.61 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Spritzen der Serie 1000 bieten eine gasdichte Lösung für mittlere Volumina.
  • Diese Spritzenserie zeichnet sich durch eine Vielzahl von Anschluss- und Nadeloptionen aus und bietet somit außergewöhnliche Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit.
  • Dosiert Volumina bis zu 1 ml.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1001 SL
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 1 mL
Länge (metrisch) Kanüle Ohne Kanüle
Anschlusstyp Luer-Lock