Learn More
1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholin, TRC
Artikelnummer. 30011293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011293 500 mg 500 Milligramm
30012299 1 g 1 Gramm
17999994 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM885010500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20559-16-4
Summenformel C22H46NO7P
Molekulargewicht (g/mol) 467.58
Synonym (7R)-,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium Inner salt 4-Oxide, (R)-,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium Inner salt 4-Oxide, 1-Myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Myristoyl-L-α-phosphorylcholine, 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, Coatsome MC 40H, L-α-Myristoyllysophosphatidylcholine, M-LysoPC, Myristoyl L-α-lysolecithin, Myristoyl L-α-Lysophosphatidylcholine
IUPAC-Name [(2R)-2-Hydroxy-3-Tetradecanoyloxypropyl] 2-(Trimethylazanium)Ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
Formelmasse 467.3012