Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342179 5 g 5 Gramm
11352179 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342179 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27201.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 85100-77-2 | C8H15BrN2 | 219.126 g/mol
It is an ionic liquid used in a Heck reaction. It is also used in assessing the factors responsible for ionic liquid toxicity to aquatic organisms via quantitative structure-property relationship modeling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um eine ionische Flüssigkeit, die bei der Heck-Reaktion verwendet wird. Sie wird auch zur Bewertung der Faktoren verwendet, die für die Toxizität ionischer Flüssigkeiten gegenüber Wasserorganismen verantwortlich sind, und zwar über eine quantitative Struktur-Eigenschaft-Beziehungsmodellierung.
Löslichkeit
Mischbar in Wasser, Methanol und Dichlormethan. Nicht mischbar in Aceton, Toluol, Ethylacetat und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85100-77-2
Summenformel C8H15BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 219.126
MDL-Nummer MFCD03427611
InChI-Schlüssel KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
PubChem CID 2734236
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Bromid
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Schmelzpunkt 65°C to 75°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible in water,methanol and dichloromethane. Immiscible in acetone,toluene,ethyl acetate and diethyl ether.
Formelmasse 219.12
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide