Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Methylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392909 50 g 50 Gramm
11382909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27754.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 401788-98-5 | C9H18N2O4S | 250.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401788-98-5
Summenformel C9H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 250.31
MDL-Nummer MFCD03095437
InChI-Schlüssel MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, bmimmeso4, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, acmc-20aowh, basionics™ lq 02, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium,methyl sulfate, 1-butyl-3-methyl-imidazol-3-ium; methyl sulfate
PubChem CID 12095228
SMILES COS([O-])(=O)=O.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Dichte 1.21
Brechungsindex 1.478
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Methylsulfat
Formelmasse 250.32
Reinheit (%) 99%