Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluorborat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319645 50 g 50 Gramm
11309645 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19087.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used for various reactions such as hydrogenations, asymmetric hydrogenations proceed in higher enantioselectivity than in homogeneous phase. It is also used in Suzuki cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Butyl-3-Methylimidazolium-tetrafluoroborat ist eine ionische Flüssigkeit, die für verschiedene Reaktionen wie Hydrierungen, asymmetrische Hydrierungen in höherer Enantioselektivität als in homogener Phase verwendet wird. Wird auch in der Suzuki-Kreuzkupplung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Acetonitril, Ethylacetat, Isopropylalkohol und Methylenchlorid. Nicht mischbar mit Hexan, Toluol und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174501-65-6
Summenformel C8H15BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 226.03
MDL-Nummer MFCD03095449
InChI-Schlüssel LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Dichte 1.21
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.422
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,acetonitrile,ethyl acetate,isopropyl alcohol and methylene chloride. Immiscible with hexane,toluene and water.
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-um;Tetrafluoroborat
Formelmasse 226.03
Reinheit (%) ≥98%