Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluorborat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058500
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11309645
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19087.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used for various reactions such as hydrogenations, asymmetric hydrogenations proceed in higher enantioselectivity than in homogeneous phase. It is also used in Suzuki cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Butyl-3-Methylimidazolium-tetrafluoroborat ist eine ionische Flüssigkeit, die für verschiedene Reaktionen wie Hydrierungen, asymmetrische Hydrierungen in höherer Enantioselektivität als in homogener Phase verwendet wird. Wird auch in der Suzuki-Kreuzkupplung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Acetonitril, Ethylacetat, Isopropylalkohol und Methylenchlorid. Nicht mischbar mit Hexan, Toluol und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174501-65-6
Summenformel C8H15BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 226.03
MDL-Nummer MFCD03095449
InChI-Schlüssel LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Dichte 1.21
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.422
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,acetonitrile,ethyl acetate,isopropyl alcohol and methylene chloride. Immiscible with hexane,toluene and water.
IUPAC-Name 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
Formelmasse 226.03
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate