Learn More
1-n-Butyl-4-[(4-Butylphenyl)ethynyl]benzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312959 10 g 10 Gramm
11302959 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312959 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27776.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80221-11-0 | C22H26 | 290.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80221-11-0
Summenformel C22H26
Molekulargewicht (g/mol) 290.45
MDL-Nummer MFCD04038794
InChI-Schlüssel UUVMZCQRPVPWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 1,2-bis 4-butylphenyl ethyne, 1-butyl-4-2-4-butylphenyl ethynyl benzene, bis 4-butylphenyl ethyne, 1,2-bis 4-n-butylphenyl acetylene, 1,2-di-4-n-butylphenyl acetylene, 1,1'-ethyne-1,2-diyl bis 4-butylbenzene, 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 99+%
PubChem CID 13710203
IUPAC-Name 1-Butyl-4-[2-(4-butylphenyl)ethynyl]benzol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CCCC)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Siedepunkt 172°C to 174°C (0.5 mmHg)
Menge 10 g
Formelmasse 290.45
Reinheit (%) ≥99%