Learn More
1-(n-Butyl)-imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392047 25 g 25 Gramm
11302057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07793.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4316-42-1 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
1-(n-Butyl)imidazole is used in the synthesis of a heterocyclic mesomeric betaine and 1-(1-butyl-3-imidazolio)propane-3-sulfonate (BIm3S). It acts as an N-coordinated ligand. It is used in the chiral separation of amino acids and anionic pharmaceuticals by capillary electrophoresis. It is used for preparation of substituted phenyl-containing imidazolium ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(n-Butyl)imidazol wird zur Synthese eines heterozyklischen mesomischen Betain und1-(1-butyl-3-imidazolio)propan-3-sulfonat (Blm3S) verwendet. Fungiert als N-koordinierter Ligand. Wird bei der chiralen Trennung von Aminosäuren und anionischen Pharmazeutika durch Kapillarelektrophorese verwendet. Wird zur Herstellung von substituierter phenyl-haltiger imidazoliumhaltiger ionischer Flüssigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4316-42-1
Summenformel C7H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 124.19
MDL-Nummer MFCD00042753
InChI-Schlüssel MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
PubChem CID 61347
IUPAC-Name 1-Butyl-1H-imidazol
SMILES CCCCN1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(n-Butyl)imidazole
Dichte 0.948
Siedepunkt 257°C
Flammpunkt 145°C (293°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.48
Menge 25 g
UN-Nummer UN2690
Beilstein 109499
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Methanol.
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(n-Butyl)imidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(n-Butyl)imidazole