Learn More
1-N-Ethylgaramine Sulfate, TRC
Artikelnummer. 30387341
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387341 50 mg -
30380450 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91835050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 864371-49-3
Summenformel C15H31N3O6 .xH2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 349.42
Synonym 2-Deoxy-6-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl]-N1-ethyl-D-streptamine Sulfate Salt
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2-[(1R,2R,3R,4R,6R)-4-amino-6-(ethylamino)-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol
SMILES CCN[C@@H]1C[C@@H](N)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]2OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-N-Ethylgaramine Sulfate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H31N3O6/c1-4-18-8-5-7(16)9(19)10(20)12(8)24-14-11(21)13(17-3)15(2,22)6-23-14/h7-14,17-22H,4-6,16H2,1-3H3/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Formelmasse 349.2213