Learn More
1-n-Hexyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446330
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11446330 5 g 5 Gramm
11456330 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11446330
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27178.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 171058-17-6 | C10H19N2 | 167.28 g/mol
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Hexyl-3-methylimidazolchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171058-17-6
Summenformel C10H19N2
Molekulargewicht (g/mol) 167.28
MDL-Nummer MFCD03093289
InChI-Schlüssel RVEJOWGVUQQIIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride, hmimcl, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, hmim cl, acmc-209e2c, dsstox_cid_27924, dsstox_rid_82677, dsstox_gsid_47948, ksc491c7f
PubChem CID 2734163
ChEBI CHEBI:61340
IUPAC-Name 1-Hexyl-3-Methylimidazol-3-ium;Chlorid
SMILES CCCCCC[N+]1=CN(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Brechungsindex 1.5165
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 202.72
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride