Learn More
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382309 50 g 50 Gramm
11372309 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382309 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27272.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304680-35-1
Summenformel C10H19F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 312.24
MDL-Nummer MFCD03093296
InChI-Schlüssel YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Brechungsindex 1.419
Menge 50 g
IUPAC-Name 1-Hexyl-3-Methylimidazol-3-ium;Hexafluorphosphat
Formelmasse 312.24
Reinheit (%) 99%