Learn More
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium Tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471840
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471840 50 g 50 Gramm
11461840 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471840 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27548.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 244193-50-8 | C10H19BF4N2 | 254.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 244193-50-8
Summenformel C10H19BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 254.08
MDL-Nummer MFCD03095459
InChI-Schlüssel MFXLOVLEQJRXFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, hmimbf4, c6mim bf4, acmc-1ckkl, hmim bf4, hmim+bf4, dsstox_cid_29108, dsstox_rid_83327, dsstox_gsid_49252
PubChem CID 2734179
IUPAC-Name 1-Hexyl-3-Methylimidazol-3-ium;Tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt -81°C
Dichte 1.149
Brechungsindex 1.43
Menge 50 g
Formelmasse 254.08
Reinheit (%) 99%