Learn More
1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazol, TRC
Artikelnummer. 30381734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381734 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381734 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47931525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole
CAS 78162-58-0
Summenformel C5H9N3O2S
Menge 25 g
Synonym 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)imidazole, Imidazole-1-sulfonic Acid Dimethylamide, N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, N,N-Dimethylsulfamoyl-1H-imidazole, NSC 700551
InChI-Formel InChI=1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
SMILES CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
IUPAC-Name N,N-Dimethylimidazol-1-Sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 175.21
Formelmasse 175.0415