Learn More
1-n-Propylcyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7024829
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11430541
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20058.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1604-02-0
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.215
MDL-Nummer MFCD00019282
InChI-Schlüssel GJEILRJIINEWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propylcyclopentanol, 1-propyl-1-cyclopentanol, cyclopentanol, 1-propyl, 1-n-propylcyclopentanol, propylcyclopentanol, 1-propyl-cyclopentan-1-ol, 3-06-00-00101 beilstein handbook reference
PubChem CID 98267
IUPAC-Name 1-propylcyclopentan-1-ol
SMILES CCCC1(CCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Propylcyclopentanol
Menge 5 g
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 98%