Learn More
1-Naphthaldehyd, 95%
Artikelnummer. 10733891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10733891 500 g Glasflasche 500 Gramm
10051460 100 g Glasflasche 100 Gramm
10125253 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128095000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156,18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66-77-3
Summenformel C11H8O
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
MDL-Nummer MFCD00004003
InChI-Schlüssel SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
IUPAC-Name Naphthalin-1-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Naphthaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 1.0°C to 2.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 160.0°C to 161.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CHO
Brechungsindex 1.6500 to 1.6540
Menge 500 g
Beilstein 07, 400
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L (20°C)
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke