Learn More
1-Naphthalinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464727 1 g 1 Gramm
11474727 5 g 5 Gramm
11484727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21219.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13922-41-3 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
1-Naphthaleneboronic acid is a very useful building block for introduction of a naphthyl group through cross-coupling protocols. It is useful in the synthesis of polyaromatic hydrocarbons utilizing the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthaleneboronsäure ist ein sehr nützlicher Baustein für die Einführung einer Naphthylgruppe durch Kreuzkupplungsprotokolle. Nützlich bei der Synthese von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen unter Verwendung der Suzuki-Reaktion.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13922-41-3
Summenformel C10H9BO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.99
MDL-Nummer MFCD00019722
InChI-Schlüssel HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid
PubChem CID 254532
IUPAC-Name 1-Naphthylboronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthaleneboronic acid
Schmelzpunkt 204°C to 210°C
Menge 1 g
Beilstein 2937504
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 171.99
Reinheit (%) 97%