Learn More
1-Naphthalinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Naphthaleneboronic acid is a very useful building block for introduction of a naphthyl group through cross-coupling protocols. It is useful in the synthesis of polyaromatic hydrocarbons utilizing the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Naphthaleneboronsäure ist ein sehr nützlicher Baustein für die Einführung einer Naphthylgruppe durch Kreuzkupplungsprotokolle. Nützlich bei der Synthese von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen unter Verwendung der Suzuki-Reaktion.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Naphthaleneboronic acid |
| Schmelzpunkt | 204°C to 210°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2937504 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 171.99 |
| Reinheit (%) | 97% |