Learn More
1-Naphthalenemethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043935
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11372206
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03541.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
1-Naphthalenemethylamine is used to increase the induced circular dichroism (ICD) magnitude exhibited by poly[(4-carboxyphenyl)acetylene]. Further, it reacts with monomethoxypoly(ethylene glycol) succinimido carbonate to prepare carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthalenmethylamin wird verwendet, um die Größe des induzierten Zirkulardichronismus (ICD) zu erhöhen, die von Poly[(4 -carboxyphenyl)acetylen] ausgestellt wird. Darüber hinaus reagiert es mit Monomethoxypoly(Ethylenglycol) Succinimido-Karbonat zur Herstellung von Carbamat.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther und Kohlenstoff-Disulfid.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln und Chlorformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-31-0
Summenformel C11H12N
Molekulargewicht (g/mol) 158.22
MDL-Nummer MFCD00004048
InChI-Schlüssel NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
PubChem CID 8355
IUPAC-Name (naphthalen-1-yl)methanaminium
SMILES [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthalenemethylamine
Dichte 1.075
Siedepunkt 289°C to 292°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.643
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2206459
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide.
Formelmasse 157.22
Reinheit (%) ≥98%