Learn More
1-Naphthoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Naphthoyl Chloride |
| CAS | 879-18-5 |
| Summenformel | C11H7ClO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-Naphthoyl Chloride, 1-(Chlorocarbonyl)naphthalene, 1-Naphthalenecarboxylic Acid Chloride, 1-Naphthoic Acid Chloride, 1-Naphthylcarbonyl Chloride, NSC 9841, α-Naphthoyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | Naphthalin-1-Carbonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.63 |
| Formelmasse | 190.0185 |